Läs mer
4-Nitrotoluene-d7, TRC
Produktkod. 30476601
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30476601 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30476601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5723125MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrotoluene-d7
CAS 84344-19-4
Molekylformel C7 2H7 N O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Benzene-1,2,4,5-d4','3-(methyl-d3)-6-nitro-, 3-(Methyl-d3)-6-nitrobenzene-1,2,4,5-d4, 4-Nitrotoluene-d7, p-Nitrotoluene-d7, 4-Nitrotoluene D7
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetradeuterio-3-nitro-6-(trideuteriomethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 144.18
Formel vikt 144.0916