Läs mer
4-nitrotoluen, TRC
Produktkod. 30471800
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30471800 10 g
1 options
Produktkod. 30471800 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN57232510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrotoluene
CAS 99-99-0
Molekylformel C7 H7 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym Benzene','1-methyl-4-nitro-, Toluene','p-nitro- (8CI), 1-Methyl-4-nitrobenzene, 4-Methyl-1-nitrobenzene, 4-Methylnitrobenzene, 4-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluol, NSC 9579, PNT, p-Methylnitrobenzene, p-Nitrotoluene, para-Nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-metyl-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.0477