Läs mer
4-nitrotoluen, TRC
Produktkod. 30471007
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30471007 5 g
1 options
Produktkod. 30471007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5723255G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrotoluene
CAS 99-99-0
Molekylformel C7 H7 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzene','1-methyl-4-nitro-, Toluene','p-nitro- (8CI), 1-Methyl-4-nitrobenzene, 4-Methyl-1-nitrobenzene, 4-Methylnitrobenzene, 4-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluol, NSC 9579, PNT, p-Methylnitrobenzene, p-Nitrotoluene, para-Nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-metyl-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.0477