Läs mer
4-Nitroveratrol, 98+%
Produktkod. 11335169
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335169 250 g 250g
11315169 25 g 25g
11325169 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18264.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 709-09-1 | C8H9NO4 | 183,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 709-09-1
Molekylformel C8H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 183.16
MDL-nummer MFCD00007238
InChI-nyckel YFWBUVZWCBFSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxynitrobenzene, 4-nitroveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-nitro, 4-nitrcveratrole, 4-nitro-1,2-dimethoxybenzene, benzene,2-dimethoxy-4-nitro, 1,2-dimethoxy-4-nitrobenzol, 3,4-dimethoxylnitrobenzene, 3,4-dimethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 69728
IUPAC-namn 1,2-dimetoxi-4-nitrobensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroveratrole
Smältpunkt 95 °C till 98 °C
Kokpunkt 221 °C till 223 °C (10 mmHg)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1878614
Formel vikt 183.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.