Läs mer
4-nonylfenol-13C6 monoetoxyl, TRC
Produktkod. 30132449
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30132449 5 mg -
30011205 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132449 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6504525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346600-52-9
Molekylformel C1113C6H28O2
Molekylvikt (g/mol) 270.36
Synonym 2-(4-Nonylphenoxy)ethanol-13C6, 2-(p-Nonylphenoxy)ethanol-13C6, 2-(4-Nonylphenoxy)ethyl Alcohol-13C6, 2-(p-Nonylphenoxy)ethanol-13C6, 4-Nonylphenol Monoethoxylate-13C6, Ethylene Glycol Mono-p-nonylphenyl Ether-13C6, Ethylene Glycol p-Nonylphenyl Ether-13C6;
LEDER OCCO[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](CCCCCCCCC)[13CH]=[13CH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nonyl Phenol-13C6 Monoethoxylate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3/i10+1,11+1,12+1,13+1,16+1,17+1
Formel vikt 270.2291