Läs mer
4-Nonyl Phenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-n-Nonylphenol ring-13C6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1 |
| Formel vikt | 226.203 |