Läs mer
4-Nonyl Phenol Monoethoxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nonylphenol Monoethoxylate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3 |
| Formel vikt | 264.2089 |
| Procent renhet | >95% |