Läs mer
4-nonylfenol, TRC
Produktkod. 30481664
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481664 100 mg
30467254 1 g
30479095 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN650430100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-40-5
Molekylformel C15 H24 O
Molekylvikt (g/mol) 220.35
Synonym Phenol, 4-nonyl-, Phenol, p-nonyl- (6CI,8CI), 4-Nonylphenol, 4-n-Nonyl phenol, p-NP, p-Nonylphenol, p-n-Nonylphenol, 4-n-Nonylphenol, 4-Nonylphenol
IUPAC-namn 4-nonylfenol
LEDER CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nonylphenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3
Formel vikt 220.1827
Procent renhet >95%