Läs mer
4-Nonyloxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10399450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10399450 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10399450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305020100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nonyloxybenzoic acid
Namnnotering 97%
CAS 15872-43-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 143°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C16H24O3
Linjär formel CH3(CH2)8OC6H4CO2H
MDL-nummer MFCD00043501
Kvantitet 10 g
Synonym p-nonyloxybenzoic acid, 4-nonyloxy benzoic acid, 4-n-nonyloxybenzoic acid, 4-n-nonyloxy benzoic acid, 4-nonyloxybenzoic acid, 4-nonyloxy benzoic acid #, benzoic acid,4-nonyloxy, rarechem al be 1496, timtec-bb sbb008264
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
InChI-nyckel BOZLUAUKDKKZHJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-nonoxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 264.37
PubChem CID 139992
Formel vikt 264.37
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder