Läs mer
4-Nonylfenol, 99%, blandning av isomerer
Produktkod. 10762022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762022 1 kg Glasflaska 1kg
10165363 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 416240010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 84852-15-3 | C15H24O | 220,356 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84852-15-3
MDL-nummer MFCD00002396
InChI-nyckel SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-nonyl, nonyl phenol, o-nonylphenol, nonyl, phenol,nonyl, 2-n-nonyl-phenol, ortho-n-nonyl-phenol, acmc-209t6o, bidd:er0079, nonylphenol, mixture of isomers
PubChem CID 67296
IUPAC-namn 2-nonylfenol
LEDER CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nonylphenol
Namnnotering Blandning av isomerer
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 293,0 °C till 297,0 °C
Flampunkt 141 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H24O
Brytningsindex 1,5105 till 1,5165
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14, 6681
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i utspädd AQ. Nej, löslig i bensen, klorerade lösningsmedel, anilin, alcholer, etylenglykol
Molekylvikt (g/mol) 220.35
Formel vikt 220.35
Procent renhet 99%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nonylphenol, mixture of isomers
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.