Läs mer
4-Nonylfenol (blandning av förgrenade kedjeisomerer) (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30477478
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30477478 50 mL
1 options
Produktkod. 30477478 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN65043550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonylphenol
CAS 84852-15-3
Molekylformel C15 H24 O
Kvantitet 50 mL
Synonym Phenol','4-nonyl-','branched, Nonylphenol, Monononylphenol, Nonylphenol (technical), 4-Nonylphenol (mixture of branched chain isomers)
InChI formel InChI=1S/3C15H24O/c1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-6-8-15(16)9-7-14;1-5-11(2)12(3)9-13(4)14-7-6-8-15(16)10-14;1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-8-6-7-9-15(14)16/h6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3;6-8,10-13,16H,5,9H2,1-4H3;6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3
LEDER CCC(C)C(C)CC(C)c1ccc(O)cc1.CCC(C)C(C)CC(C)c2cccc(O)c2.CCC(C)C(C)CC(C)c3ccccc3O
IUPAC-namn 2-(4,5-dimetylheptan-2-yl)fenol; 3-(4,5-dimetylheptan-2-yl)fenol; 4-(4,5-dimetylheptan-2-yl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 204.3
Formel vikt 660.5481