Läs mer
4-O-[2-Hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl] Salmeterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-O-[2-Hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl] Salmeterol |
| CAS | 1391052-04-2 |
| Molekylformel | C34 H47 N O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[4-[2-Hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethoxy]-3-(hydroxy-methyl)phenyl]-2-[[6-(3-phenylbutoxy)hexyl]-amino]ethanol, Salmeterol Xinafoate Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C34H47NO7/c36-23-29-20-28(13-15-31(29)38)33(40)25-42-34-16-14-27(21-30(34)24-37)32(39)22-35-17-7-1-2-8-18-41-19-9-6-12-26-10-4-3-5-11-26/h3-5,10-11,13-16,20-21,32-33,35-40H,1-2,6-9,12,17-19,22-25H2 |
| LEDER | OCc1cc(ccc1O)C(O)COc2ccc(cc2CO)C(O)CNCCCCCCOCCCCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-[1-hydroxy-2-[2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]phenoxy]ethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 581.74 |
| Formel vikt | 581.3353 |