Läs mer
4-O-Acetyl-2,5-anhydro-1,3-O-isopropylidene-D-glucitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-O-Acetyl-2,5-anhydro-1,3-O-isopropylidene-D-glucitol |
| CAS | 70128-28-8 |
| Molekylformel | C11 H18 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O6/c1-6(13)15-9-7(4-12)16-8-5-14-11(2,3)17-10(8)9/h7-10,12H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,9-,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H]2COC(C)(C)O[C@@H]12 |
| IUPAC-namn | [(4aS,6R,7R,7aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.26 |
| Formel vikt | 246.1103 |