missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-Alpha-D-mannopyranosyl)-1,2-ethylidene-Beta-D-mannopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-O-Acetyl-3,6-di-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl)-1,2-ethylidene-beta-D-mannopyranose |
| CAS | 230953-17-0 |
| Molekylformel | C38H52O25 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | O-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl-(1-3)-O-[2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl-(1-6)]-1,2-O-ethylidene-beta-D-mannopyranose Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C38H52O25/c1-14(39)48-11-24-27(51-16(3)41)30(54-19(6)44)33(56-21(8)46)36(60-24)50-13-26-29(53-18(5)43)32(35-37(61-26)59-23(10)58-35)63-38-34(57-22(9)47)31(55-20(7)45)28(52-17(4)42)25(62-38)12-49-15(2)40/h23-38H,11-13H2,1-10H3/t23?,24?,25?,26?,27-,28+,29-,30?,31?,32?,33?,34?,35?,36+,37-,38+/m1/s1 |
| LEDER | CC1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]3OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](O[C@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]4OC(=O)C)[C@@H]2O1 |
| IUPAC-namn | [(3R,6S)-6-[[(3aS,6R)-6-acetyloxy-2-methyl-7-[(2S,5S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-5-yl]methoxy]-3,4,5-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 908.8 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?