Läs mer
4-O-(Alfa-D-Galactopyranosyl)-D-galaktos, TRC
Produktkod. 30179548
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179548 2.5 mg
30179044 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG1547552.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13117-26-5
Molekylformel C12 H22 O11
Molekylvikt (g/mol) 342.3
Synonym D-Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl- (7CI), Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-galactose, 4α-Galactobiose, Galabiose, α-D-Galp-(1-4)-D-Gal, 4-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymetyl)-6-[(2R,3R,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
Formel vikt 342.1162