Läs mer
4-O-b-D-Glucosyl-5-O-methyllvisamminol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-O-beta-Glucopyranosyl-5-O-methylvisamminol |
| CAS | 84272-85-5 |
| Molekylformel | C22 H28 O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 2-[1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1-methylethyl]-2,3-dihydro-4-methoxy-7-methyl-, (2S)-, 5H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 2-[1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1-methylethyl]-2,3-dihydro-4-methoxy-7-methyl-, (S)-, (2S)-2-[1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1-methylethyl]-2,3-dihydro-4-methoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 4'-O-β-D-Glucosyl-5-O-methylvisamminol, 5-O-Methylvisammioside |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O10/c1-9-5-11(24)16-13(29-9)7-12-10(20(16)28-4)6-15(30-12)22(2,3)32-21-19(27)18(26)17(25)14(8-23)31-21/h5,7,14-15,17-19,21,23,25-27H,6,8H2,1-4H3/t14-,15+,17-,18+,19-,21+/m1/s1 |
| LEDER | COc1c2C[C@H](Oc2cc3OC(=CC(=O)c13)C)C(C)(C)O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O |
| IUPAC-namn | (2S)-4-methoxy-7-methyl-2-[2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxypropan-2-yl]-2,3-dihydrofuro[3,2-g]chromen-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.45 |
| Formel vikt | 452.1682 |