Läs mer
4'-O-Bensylbisfenol A Beta-D-glukuronid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4’-O-Benzyl Bisphenol A beta-D-Glucuronide |
| Analyt- eller komponentnamn | 4’-O-Benzyl Bisphenol A beta-D-Glucuronide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C28H30O8 |
| Synonym | 4-[1-(4-Benzyloxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30O8/c1-28(2,18-8-12-20(13-9-18)34-16-17-6-4-3-5-7-17)19-10-14-21(15-11-19)35-27-24(31)22(29)23(30)25(36-27)26(32)33/h3-15,22-25,27,29-31H,16H2,1-2H3,(H,32,33)/t22-,23-,24+,25?,27+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC(C=C2)=CC=C2C(C)(C)C3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3)O[C@@H]1C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-(2-(4-(benzyloxi)fenyl)propan-2-yl)fenoxi)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylsyra) |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |