Läs mer
4-O-bensyl-D-glukal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407168
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407168 1 g 1g
15417168 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60678.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58871-11-7
Molekylformel C13H16O4
Molekylvikt (g/mol) 236.27
MDL-nummer MFCD01863610
InChI-nyckel OIWQZGBSQDJVJN-UPJWGTAASA-N
Synonym 4-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3-benzyloxy-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 4-o-benzyl-d-glucal,, 1,2-dideoxy-4-o-benzyl-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 5s,4r,6r-6-hydroxymethyl-5-phenylmethoxy-4h-5,6-dihydropyran-4-ol
PubChem CID 2734727
IUPAC-namn (2R,3S,4R)-2-(hydroximetyl)-3-fenylmetoxi-3,4-dihydro-2H-pyran-4-ol
LEDER OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-O-Benzyl-D-glucal
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +10° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 236.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.