missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-O-Benzyl Tyrosol Alpha-Acetate 3-Aldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-O-Benzyl Tyrosol alpha-Acetate 3-Aldehyde |
| CAS | 1237517-66-6 |
| Molekylformel | C18H18O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 4-O-Benzyl-3-formyl Tyrosol alpha-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O4/c1-14(20)21-10-9-15-7-8-18(17(11-15)12-19)22-13-16-5-3-2-4-6-16/h2-8,11-12H,9-10,13H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(C=O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-formyl-4-phenylmethoxyphenyl)ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.33 |
| Formel vikt | 298.1205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?