Läs mer
4-O-Beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranosid, TRC
Produktkod. 30009588
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009588 10 mg
30010621 500 mg
30009134 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG15485010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20869-27-6
Molekylformel C12 H22 O11
Molekylvikt (g/mol) 342.3
Synonym D-Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Epilactose
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-[(2R,3S,4R,5S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-O-beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranoside
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
Formel vikt 342.1162
Procent renhet >95%