missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-O-koffeinylkinsyra, TRC

Produktkod. 30012265
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012265 10 mg
30137293 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC08250010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 905-99-7
Molekylformel C16 H18 O9
Molekylvikt (g/mol) 354.31
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,3,5-trihydroxy-, (1alpha,3R,4alpha,5R)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 4-carboxy-2,4,6-trihydroxycyclohexyl ester (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,3,5-trihydroxy-, (1alpha,3R,4alpha,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,3,5-trihydroxy-, [1R-(1alpha,3alpha,4alpha,5beta)]-, (1alpha,3R,4alpha,5R)-4-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,3,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 4-Caffeoylquinic acid, 4-O-Caffeoylquinic acid, Cryptochlorogenic acid, Quinic acid 4-O-caffeate
IUPAC-namn (3R,5R)-4-[3-(3,4-dihydroxyfenyl)prop-2-enoyloxi]-1,3,5-trihydroxycyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C=Cc2ccc(O)c(O)c2)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-O-Caffeoylquinic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-14-11(19)6-16(24,15(22)23)7-12(14)20/h1-5,11-12,14,17-20,24H,6-7H2,(H,22,23)/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Formel vikt 354.0951
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.