Learn More
4-O-koffeinylkinsyra, TRC
Product Code. 30137293
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30137293 100 mg
30012265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30137293 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC082500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 905-99-7
Molekylformel C16 H18 O9
Molekylvikt (g/mol) 354.31
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,3,5-trihydroxy-, (1alpha,3R,4alpha,5R)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 4-carboxy-2,4,6-trihydroxycyclohexyl ester (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,3,5-trihydroxy-, (1alpha,3R,4alpha,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,3,5-trihydroxy-, [1R-(1alpha,3alpha,4alpha,5beta)]-, (1alpha,3R,4alpha,5R)-4-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,3,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 4-Caffeoylquinic acid, 4-O-Caffeoylquinic acid, Cryptochlorogenic acid, Quinic acid 4-O-caffeate
IUPAC-namn (3R,5R)-4-[3-(3,4-dihydroxyfenyl)prop-2-enoyloxi]-1,3,5-trihydroxycyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C=Cc2ccc(O)c(O)c2)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-O-Caffeoylquinic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-14-11(19)6-16(24,15(22)23)7-12(14)20/h1-5,11-12,14,17-20,24H,6-7H2,(H,22,23)/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Formel vikt 354.0951
Procent renhet >95%