Läs mer
4-O-Demethyl Griseofulvin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-O-Demethyl Griseofulvin |
| CAS | 5128-41-6 |
| Molekylformel | C16H15ClO6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1'S,6'R)-7-Chloro-4-hydroxy-2',6-dimethoxy-6'-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, (1'S-trans)- 7-Chloro-4-hydroxy-2',6-dimethoxy-6'-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 4-Desmethylgriseofulvin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO6/c1-7-4-8(18)5-11(22-3)16(7)15(20)12-9(19)6-10(21-2)13(17)14(12)23-16/h5-7,19H,4H2,1-3H3/t7?,16-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1[C@@]2([C@H](C)CC(C=C2OC)=O)OC3=C(Cl)C(OC)=CC(O)=C31 |
| IUPAC-namn | (2S,6'R)-7-chloro-4-hydroxy-2',6-dimethoxy-6'-methyl-3H-spiro[benzofuran-2,1'-cyclohexan]-2'-ene-3,4'-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.74 |
| Formel vikt | 338.06 |