Läs mer
4'-O-Demethyl-pantoprazole sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-O-Demethyl-pantoprazole sulfide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13F2N3O3S/c1-22-13-11(18-5-4-12(13)21)7-24-15-19-9-3-2-8(23-14(16)17)6-10(9)20-15/h2-6,14H,7H2,1H3,(H,18,21)(H,19,20) |
| Formel vikt | 353.0646 |