Läs mer
4-O-Des(difluoromethyl) Roflumilast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide |
| CAS | 475271-62-6 |
| Molekylformel | C16 H14 Cl2 N2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-hydroxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14Cl2N2O3/c17-11-6-19-7-12(18)15(11)20-16(22)10-3-4-13(21)14(5-10)23-8-9-1-2-9/h3-7,9,21H,1-2,8H2,(H,19,20,22) |
| LEDER | Oc1ccc(cc1OCC2CC2)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl |
| IUPAC-namn | 3-(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.2 |
| Formel vikt | 352.0381 |