Läs mer
4-O-Methyl honokiol, MedChemExpress
Beskrivning
4-O-Methyl honokiol is a natural neolignan isolated from Magnolia officinalis, acts as a PPARγ agonist, and inhibtis NF-κB activity, used for cancer and inflammation research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-O-Methyl honokiol |
| CAS | 68592-15-4 |
| Färg | Orange Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (356.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(CC=C)C=C1C2=CC=C(OC)C(CC=C)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.36 |
| Formel vikt | 280.36 |
| Visa mer |