Läs mer
4'-O-Methyl Quercetin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tamarixetin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O7/c1-22-11-3-2-7(4-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3 |
| Formel vikt | 316.0583 |