Läs mer
4'-O-Methylcatechin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-O-Methylcatechin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O6/c1-21-14-3-2-8(4-12(14)19)16-13(20)7-10-11(18)5-9(17)6-15(10)22-16/h2-6,13,16-20H,7H2,1H3/t13-,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 304.0947 |