Läs mer
4'-O-Methylepicatechin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-O-Methylepicatechin |
| CAS | 97914-20-0 |
| Molekylformel | C16 H16 O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4'-O-Methylepicatechin, (2R,3R)-3,4-Dihydro-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O6/c1-21-14-3-2-8(4-12(14)19)16-13(20)7-10-11(18)5-9(17)6-15(10)22-16/h2-6,13,16-20H,7H2,1H3/t13-,16-/m1/s1 |
| LEDER | OC1C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=C(C(O)=CC(O)=C3)C1 |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.295 |
| Formel vikt | 304.095 |