Läs mer
4-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-dihydroxy-2-methyl-butan-1,4-diol 1-O-Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-dihydroxy-2-methyl-butan-1,4-diol 1-O-Benzyl Ester |
| CAS | 1797102-40-9 |
| Molekylformel | C19H34O3Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O3Si/c1-18(2,3)23(5,6)13-12-17(20)19(4,21)15-22-14-16-10-8-7-9-11-16/h7-11,17,20-21H,12-15H2,1-6H3/t17-,19?/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@]([C@H](O)CC[Si](C)(C)C(C)(C)C)(C)COCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-1-(benzyloxy)-5-(tert-butyldimethylsilyl)-2-methylpentane-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.56 |
| Formel vikt | 338.23 |