Läs mer
4-Octyl Itaconate, MedChemExpress
Beskrivning
4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Octyl Itaconate |
| CAS | 3133-16-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H22O4 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (412.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OCCCCCCCC)CC(C(O)=O)=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.31 |
| Formel vikt | 242.31 |
| Visa mer |