Läs mer
4'-Oktylacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Octylacetophenone |
| CAS | 10541-56-7 |
| Molekylformel | C16H24O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Octylphenyl)ethanone, NSC 168987, p-Octylacetophenone, p-n-Octylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)14(2)17/h10-13H,3-9H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(C)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-oktylfenyl)etan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.36 |
| Formel vikt | 232.18 |