Läs mer
4'-Oktylacetofenon, TRC
Produktkod. 30425559
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30425559 100 g
1 options
Produktkod. 30425559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO268030100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4'-Octylacetophenone
CAS 10541-56-7
Molekylformel C16H24O
Kvantitet 100 g
Synonym 1-(4-Octylphenyl)ethanone, NSC 168987, p-Octylacetophenone, p-n-Octylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C16H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)14(2)17/h10-13H,3-9H2,1-2H3
LEDER O=C(C)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1
IUPAC-namn 1-(4-oktylfenyl)etan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 232.36
Formel vikt 232.18