Läs mer
4-oktylbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10764563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10764563 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10764563 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368880050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 49763-66-8 | C15H22O | 218.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Octylbenzaldehyde
Namnnotering 97%
CAS 49763-66-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H22O
Linjär formel CHOC6H4CH2(CH2)6CH3
Brytningsindex 1.5100 to 1.513
MDL-nummer MFCD00041872
Kvantitet 5 g
Synonym benzaldehyde, 4-octyl, n-octylbenzaldehyde, 4-n-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, paraoctylbenzaldehyde, p-n-octylbenzaldehyde, para-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, l
InChI-nyckel IHKVZPVHTKOSLW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O
IUPAC-namn 4-oktylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 218.34
PubChem CID 2734685
Formel vikt 218.34
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.