Läs mer
4-Octylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30423931
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30423931 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30423931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2314152.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6149-03-7
Molekylformel C14H21NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 292.37
IUPAC-namn sodium;4-octylbenzenesulfonate
LEDER [Na+].CCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Octylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Formel vikt 292.1109