Läs mer
4-Octylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Octylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 292.1109 |