Läs mer
4-oktylbensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Octylbenzoic Acid |
| CAS | 3575-31-3 |
| Molekylformel | C15H22O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)15(16)17/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-oktylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.34 |
| Formel vikt | 234.162 |