missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Octylbenzoylamido-propyl-dimethylammoniosulfobetaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-n-Octylbenzoylamido-propyl-dimethylammoniosulfobetaine |
| CAS | 216667-49-1 |
| Molekylformel | C22 H38 N2 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Octylbenzoylamido-propyl-dimethylammoniosulfobetaine, 1-Propanaminium','N,N-dimethyl-N-[3-[(4-octylbenzoyl)amino]propyl]-3-sulfo-','inner salt, ASB-C 80, C 80, C 8O, C 8O (detergent) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H38N2O4S/c1-4-5-6-7-8-11-20-12-14-21(15-13-20)22(25)23-16-9-17-24(2,3)18-10-19-29(26,27)28/h12-15H,4-11,16-19H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28) |
| LEDER | CCCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-[3-[(4-heptylbenzoyl)amino]propyl-dimethylazaniumyl]propane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.61 |
| Formel vikt | 426.2552 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?