Läs mer
4-Octylphenol Diethoxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Octylphenol-di-ethoxylate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)21-16-15-20-14-13-19/h9-12,19H,2-8,13-16H2,1H3 |
| Formel vikt | 294.2195 |