Läs mer
4-Octylphenol Monoethoxylate, TRC
Produktkod. 30008876
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008876 1 g
30008390 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008876 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2937701G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51437-89-9
Molekylformel C16 H26 O2
Molekylvikt (g/mol) 250.38
Synonym 2-(4-Octylphenoxy)ethanol, 2-(p-Octylphenoxy)ethanol, Ethylene Glycol p-Octylphenyl Ether;
IUPAC-namn 2-(4-octylphenoxy)ethanol
LEDER CCCCCCCCc1ccc(OCCO)cc1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 4-Octylphenol-mono-ethoxylate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)18-14-13-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3
Formel vikt 250.1933
Procent renhet >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.