Läs mer
4-oktylfenol, TRC
Produktkod. 30425566
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30425566 10 g
1 options
Produktkod. 30425566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO29377510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-n-Octylphenol
CAS 1806-26-4
Molekylformel C14 H22 O
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Octylphenol, Phenol','4-octyl- (9CI','ACI), 4-Octylphenol (ACI), Phenol','p-octyl- (6CI','7CI','8CI), 4-n-Octylphenol, p-(n-Octyl)phenol, p-Octylphenol
InChI formel InChI=1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
LEDER CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-oktylfenol
Molekylvikt (g/mol) 206.32
Formel vikt 206.1671