Läs mer
4-Octyne, 98+%
Produktkod. 10072920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10072920 10 mL Glasflaska 10ml
10117463 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10072920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223520100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1942-45-6 | C8H14 | 110.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1942-45-6
Molekylformel C8H14
Molekylvikt (g/mol) 110.2
MDL-nummer MFCD00009471
InChI-nyckel GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16029
IUPAC-namn okt-4-yn
LEDER CCCC#CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Octyne
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -103.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Kokpunkt 131.0°C to 132.0°C
Flampunkt 29°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Brytningsindex 1.4240 to 1.4260
Kvantitet 10 mL
Beilstein 01, III, 1006
Formel vikt 110.2
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Octyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.