Läs mer
4-OH-Pyriproxyfen (4'-OH-Pyr) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315828
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315828 1 ml
1 options
Produktkod. 30315828 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16662550AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
CAS 159600-61-0
Analyt- eller komponentnamn 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
Frakt skick +20°C
Molekylformel C20H19NO4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4’-Hydroxy-Pyriproxyfen, Pyriproxyfen-4'-hydroxy, 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
InChI formel InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-4-2-3-13-21-20)14-23-17-9-11-19(12-10-17)25-18-7-5-16(22)6-8-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3
LEDER CC(COc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)Oc3ccccn3
IUPAC-namn 4-[4-(2-pyridin-2-yloxypropoxy)phenoxy]phenol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 337.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 337.1314 g/mol