Läs mer
4-(oxiranylmetyl)morfolin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Oxiranylmethyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 104118-92-5 |
| Molekylformel | C7H14ClNO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(2-Oxiranylmethyl)morpholine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-9-4-2-8(1)5-7-6-10-7;/h7H,1-6H2;1H |
| LEDER | Cl.C(C1CO1)N2CCOCC2 |
| IUPAC-namn | 4-(oxiran-2-ylmetyl)morfolin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.64 |
| Formel vikt | 179.0713 |