Läs mer
4-Oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxamid, TRC
Produktkod. 30425721
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425721 50 mg
30410711 25 mg
30410655 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO99025050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103914-79-0
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.18
IUPAC-namn 4-oxo-1H-kinolin-3-karboxamid
LEDER NC(=O)C1=CNc2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O2/c11-10(14)7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)13/h1-5H,(H2,11,14)(H,12,13)
Formel vikt 188.0586