Läs mer
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline Carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30418753
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418753 5 g
30422908 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30418753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8554005G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13721-01-2
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
Synonym 1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, 4-Quinolone-3-carboxylic Acid
IUPAC-namn 4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CNc2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline Carboxylic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-6-3-1-2-4-8(6)11-5-7(9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Formel vikt 189.0426