missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline Carboxylic Acid |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-6-3-1-2-4-8(6)11-5-7(9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vikt | 189.0426 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?