Läs mer
4-Oxo-2,2,6,6-tetrametylpiperidin-d17, TRC
Produktkod. 30456950
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30456950 2.5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30456950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3046312.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17
CAS 52168-48-6
Molekylformel C9 D17 N O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 4-Piperidinone-1,3,3,5,5-d5','2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9CI','ACI), 2,2,6,6-Tetra(methyl-d3)-4-piperidinone-1,3,3,5,5-d5 (ACI), 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyloxy-d16, Perdeuterated 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone-D17
InChI formel InChI=1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2/hD
LEDER [2H]N1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,3,3,5,5-pentadeuterio-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriometyl)piperidin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 172.3421
Formel vikt 172.2377