Läs mer
(4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-bensotiazepin-3-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10778625
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10778625 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10682515 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10778625 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC71601DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 17547-79-4
Molekylformel C11H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 237.27
MDL-nummer MFCD01416244
InChI-nyckel VCSCQLDBPVHQPW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, benzo b perhydrothiazepin-4-one-3-acetic acid, 4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 1,5-benzothiazepine-3-aceticacid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo, 2-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-2h,3h,5h-benzo b 1,4-thiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid #, 1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo
PubChem CID 580528
IUPAC-namn 2-(4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-bensotiazepin-3-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1CSC2=CC=CC=C2NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.28
Procent renhet 97%