Läs mer
4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-7-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-7-carboxylic Acid |
| CAS | 790681-57-1 |
| Molekylformel | C10H9NO3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c12-9-3-4-15-8-2-1-6(10(13)14)5-7(8)11-9/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2SCCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepine-7-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.24 |
| Formel vikt | 223.0303 |